Få mere at vide
3-Dodecyldihydrofuran-2,5-dione, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948173
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948173 5 g 5g
30932584 25 g 25g
30941448 100 g 100g
30940234 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30948173 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1440665g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dodecyldihydrofuran-2,5-dione
CAS 2561-85-5
Molekylær formel C16H28O3
MDL nummer MFCD00022610
Mængde 5 g
SMIL O=C(O1)C(CCCCCCCCCCCC)CC1=O
Molekylvægt (g/mol) 268.39
Procent renhed 98%