Få mere at vide
3-(Dodecylamino)propionitrile, TRC
Artikelnummer. 30378586
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30378586 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30378586 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49471850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-(Dodecylamino)propionitrile
CAS 4763-40-0
Molekylær formel C15 H30 N2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H30N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16/h17H,2-12,14-15H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCCNCCC#N
IUPAC navn 3-(dodecylamino)propanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 238.412
Formel vægt 238.241