Få mere at vide
3-(Diphenylphosphino)propylamin, 97+%
Beskrivelse
3-(diphenylphosphino)propylamin anvendes som lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-(diphenylphosphino)propylamin anvendes som lægemiddel.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Diphenylphosphino)propylamine |
| Lineær formel | (C6H5)2PCH2CH2CH2NH2 |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 2730850 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. |
| Formel vægt | 243.28 |
| Procent renhed | ≥97% |