Få mere at vide
3-(Diphenylphosphino)propylamine, 97+%
Artikelnummer. 15407158
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407158 1 g 1g
15427158 250 mg 250mg
15417158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60672.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16605-03-1 | C15H18NP | 243.29 g/mol
3-(diphenylphosphino)propylamin anvendes som lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(diphenylphosphino)propylamin anvendes som lægemiddel.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft, syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16605-03-1
Molekylær formel C15H18NP
Molekylvægt (g/mol) 243.29
MDL nummer MFCD00233832
InChI nøgle DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
PubChem CID 280677
IUPAC navn 3-diphenylphosphanylpropan-1-amin
SMIL NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Diphenylphosphino)propylamine
Lineær formel (C6H5)2PCH2CH2CH2NH2
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 2730850
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 243.28
Procent renhed ≥97%