Få mere at vide
3-(Diphenylphosphino)propylamine, 97%, Acros Organics™
Artikelnummer. 11389391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11389391 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 11389391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434130010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Diphenylphosphino)propylamine
CAS 16605-03-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C15H18NP
MDL nummer MFCD00233832
Mængde 1 g
Synonym 3-diphenylphosphino-1-propylamine, 3-diphenylphosphino propan-1-amine, 3-aminopropyl diphenylphosphine, 3-diphenylphosphino propylamine, 3-diphenylphosphanyl-propylamine, 1-propanamine,3-diphenylphosphino, 3-aminopropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl propan-1-amine, acmc-20aniq, 3-aminopropyldiphenylphosphine
InChI nøgle DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
SMIL NCCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (3-aminopropyl)diphenylphosphane
Molekylvægt (g/mol) 243.29
PubChem CID 280677
Formel vægt 243.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Diphenylphosphino)propylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.