Få mere at vide
3-(Diphenylmethoxy)-1,2-propanediol, TRC
Artikelnummer. 30386924
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386924 50 mg
30384255 1 g
30377768 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49170550MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19574-66-4
Molekylær formel C16 H18 O3
Molekylvægt (g/mol) 258.31
Synonym 3-(Diphenylmethoxy)-1,2-propanediol, 3-(Benzhydryloxy)propane-1,2-diol
IUPAC navn 3-benzhydryloxypropane-1,2-diol
SMIL OCC(O)COC(c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Kemisk navn eller materiale 3-(benzhydryloxy)propane-1,2-diol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18O3/c17-11-15(18)12-19-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-18H,11-12H2
Formel vægt 258.1256
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.