Få mere at vide
3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamid (~70%), TRC
Artikelnummer. 30134317
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134317 5 g
30133136 10 g
30012310 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4807985G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20120-33-6
Molekylær formel C6H14NO5P
Molekylvægt (g/mol) 211.15
Synonym 3-(Dimethylphosphono)-N-(hydroxymethyl)propionamide;3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide;3-(Dimethylphosphono)propionic acid methylolamide;3-(Dimethylphosphono)propionic methylolamide;3-(O,O'-Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide;Amgard TFR 1;CP;CP (flame retardant);CP New;Dimethyl N-methylolphosphonopropionamide;Dimethyl [2-[(hydroxymethyl)carbamoyl]ethyl]phosphonate;Dimethyl phosphonomethylolpropionamide;KX 912;N-Methylol-3-(dimethoxyphosphono)propionamide;N-Methylol-3-(dimethylphosphono)propionamide;Nicca Fi-None CG 700 Conc.;Pyrovatex 3805, Pyrovatex CF, Pyrovatex CP, Pyrovatex CP New, Spolapret OS
IUPAC navn 3-dimethoxyphosphoryl-N-(hydroxymethyl)propanamid
SMIL COP(=O)(CCC(=O)NCO)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H14NO5P/c1-11-13(10,12-2)4-3-6(9)7-5-8/h8H,3-5H2,1-2H3,(H,7,9)
Formel vægt 211.061