Få mere at vide
3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide (~70%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Dimethylphosphono)-N-methylolpropionamide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14NO5P/c1-11-13(10,12-2)4-3-6(9)7-5-8/h8H,3-5H2,1-2H3,(H,7,9) |
| Formel vægt | 211.061 |