Få mere at vide
3-(Dimethylphenylsilyl)-cyclobutanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Dimethylphenylsilyl)-cyclobutanone |
| CAS | 847158-84-3 |
| Molekylær formel | C12H16OSi |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-(Dimethyl(phenyl)silyl)cyclobutanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16OSi/c1-14(2,12-8-10(13)9-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C1CC(=O)C1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-[dimethyl(phenyl)silyl]cyclobutan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.34 |
| Formel vægt | 204.097 |