Få mere at vide
3-(Dimethylamlno)phenol, TRC
Artikelnummer. 30381972
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30381972 10 g
1 options
Artikelnummer. 30381972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46130010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Dimethylamino)phenol
CAS 99-07-0
Molekylær formel C8H11NO
Mængde 10 g
Synonym Phenol, 3-(dimethylamino)-, Phenol, m-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 3-(Dimethylamino)phenol, (3-Hydroxyphenyl)dimethylamine, 3-Hydroxy-N,N-dimethylaniline, 3-N,N-Dimethylaminophenol, N,N-Dimethyl-3-aminophenol, N,N-Dimethyl-m-aminophenol, NSC 62017, m-(Dimethylamino)phenol, m-(N,N-Dimethylamino)phenol
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-9(2)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,1-2H3
SMIL CN(C)c1cccc(O)c1
IUPAC navn 3-(dimethylamino)phenol
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Formel vægt 137.0841