Få mere at vide
3-dimethylaminopropylchlorid hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607072 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10607072 100 g Glasflaske 100g
10617072 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10607072 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115911000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5407-04-5 | C5H13Cl2N | 158.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-5-5407
Molekylvægt (g/mol) 158.07
MDL nummer MFCD00012521
InChI nøgle LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, 3-dimethylamino propyl chloride hydrochloride, n,n-dimethyl-3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropyl dimethylamine hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, ccris 7054, dimethylaminopropyl chloride, hydrochloride
PubChem CID 94308
IUPAC navn 3-chlor-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL CN(C)CCCCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 1% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H13Cl2N
Lineær formel (CH3)2N(CH2)3Cl·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 04, 148
Formel vægt 158.07
Procent renhed 98.5 to 101.5% (on dry substance)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Dimethylaminopropylchloride hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.