Få mere at vide
3-dimethylaminopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10040730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
5 L
Artikelnummer. 10040730
Brand: Thermo Scientific Acros 115900010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-55-7 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-55-7
Molekylær formel C5H14N2
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00008216
InChI nøgle IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
PubChem CID 7993
IUPAC navn N',N'-dimethylpropan-1,3-diamin
SMIL CN(C)CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylaminopropylamine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -60.0°C
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 133.0°C
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2N(CH2)3NH2
Brydningsindeks 1.4340 to 1.4360
Mængde 1 L
Beilstein 04, III, 554
Fieser 01,274
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskositet 1.6 mPa.s (20°C)
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske