Få mere at vide
3-Dimethylaminopropyl Chloride Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 157.0425 |