Få mere at vide
3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11492817
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492817 500 g 500g
11482817 100 g 100g
11402827 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15459.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5407-04-5 | C5H13Cl2N | 158.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-5-5407
Molekylær formel C5H13Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 158.07
MDL nummer MFCD00012521
InChI nøgle LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminopropylchloride hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, 3-dimethylamino propyl chloride hydrochloride, n,n-dimethyl-3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropyl dimethylamine hydrochloride, 3-chloro-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, dimethylaminopropyl chloride hydrochloride, ccris 7054, dimethylaminopropyl chloride, hydrochloride
PubChem CID 94308
IUPAC navn 3-chlor-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL CN(C)CCCCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylaminopropyl chloride hydrochloride
Smeltepunkt 138°C to 144°C
Mængde 500 g
Beilstein 3670046
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 158.07
Procent renhed 98%