missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30132389
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132389 100 mg
17911065 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30132389 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD447565100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2196185-65-4
Molekylær formel C19 H24 N2 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 348.87
Synonym Benzoic acid, 2-[(phenylmethyl)amino]-, 3-(dimethylamino)propyl ester, hydrochloride (1:1), 3-(Dimethylamino)propyl 2-[(phenylmethyl)amino]benzoate hydrochloride, 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate hydrochloride, 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester hydrochloride
IUPAC navn 3-(dimethylamino)propyl 2-(benzylamino)benzoate;hydrochloride
SMIL Cl.CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylaminopropyl 2-benzylaminobenzoate hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Formel vægt 348.1605
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.