Få mere at vide
3-Dimethylaminophenol, 97+%
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
3-Dimethylaminophenol kan anvendes som neostigminbromidmellemprodukt og farvestofmellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Dimethylaminophenol kan bruges som neostigminbromidmellemprodukt og
farvestofmellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys.
farvestofmellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Dimethylaminophenol |
| Smeltepunkt | 80°C to 84°C |
| Kogepunkt | 267°C |
| Flammepunkt | 148°C (298°F) |
| Lugt | Pungent |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 774631 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 137.18 |
| Vis mere |