Få mere at vide
3-(dimethylaminomethyl)-5-nitroindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490919
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490919 1 g 1g
15410929 250 mg 250mg
15400929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63939.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 3414-64-0 | C11H13N3O2 | 219.244 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3414-64-0
Molekylær formel C11H13N3O2
Molekylvægt (g/mol) 219.244
MDL nummer MFCD00544197
InChI nøgle SVNVKGIWGOHXPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrogramine, n,n-dimethyl-1-5-nitro-1h-indol-3-yl methanamine, 1h-indole-3-methanamine, n,n-dimethyl-5-nitro, indole, 3-dimethylamino methyl-5-nitro, 3-dimethylamino methyl-5-nitroindole, dimethyl 5-nitro-1h-indol-3-yl methyl amine, 4-22-00-04317 beilstein handbook reference, 3-dimethylaminomethyl-5-nitroindole, 1h-indole-3-methanamine,n-dimethyl-5-nitro
PubChem CID 18882
IUPAC navn N,N-dimethyl-1-(5-nitro-1H-indol-3-yl)methanamin
SMIL CN(C)CC1=CNC2=C1C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Dimethylaminomethyl)-5-nitroindole
Mængde 1 g
Beilstein 216692
Formel vægt 219.24
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof