Få mere at vide
3-dimethylaminobenzoylchlorid-hydrochlorid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315005
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315005 5 g 5g
11305005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18433.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 117500-61-5 | C9H11Cl2NO | 220.093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117500-61-5
Molekylær formel C9H11Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 220.093
MDL nummer MFCD02094023
InChI nøgle NUDQPATXNFWFNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminobenzoyl chloride hydrochloride, 3-dimethylamino benzoyl chloride hydrochloride, acmc-20an50, 3-dimethylaminobenzoyl chloride hcl, 3-dimethylamino-benzoyl chloride hydrochloride salt, 3-dimethylamino benzoyl chloride-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 22732309
IUPAC navn 3-(dimethylamino)benzoylchlorid;hydrochlorid
SMIL CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylaminobenzoyl chloride hydrochloride
Smeltepunkt 131°C to 133°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2803337
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 220.1
Procent renhed 90%
Grad Teknisk