Få mere at vide
3-Dimethylaminobenzoic anhydride, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Dimethylaminobenzoic anhydride |
| Smeltepunkt | 110°C to 114°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 312.37 |
| Procent renhed | 97% |