Få mere at vide
3-Dimethylaminobenzoic anhydride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495157
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 15495157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32446.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4629-50-9
Molekylær formel C18H20N2O3
Molekylvægt (g/mol) 312.37
MDL nummer MFCD09757555
InChI nøgle ROXBMXDDDMXDFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminobenzoic anhydride, 3-dimethylamino benzoyl 3-dimethylamino benzoate, 3-dimethylamino benzoic anhydride, bis 3-dimethylamino benzoic acid anhydride, 3-dimethylaminobenzoyl 3-dimethylaminobenzoate, benzoic acid,3-dimethylamino-, anhydride with 3-dimethylamino benzoic acid
PubChem CID 46779096
IUPAC navn [3-(dimethylamino)benzoyl] 3-(dimethylamino)benzoate
SMIL CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylaminobenzoic anhydride
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Mængde 1 g
Formel vægt 312.37
Procent renhed 97%