Få mere at vide
3-(Dimethylamino)propyl-2-(benzylamino)benzoat, Mikromol
Artikelnummer. 30459557
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30459557 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30459557 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0142.020100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3-(Dimethylamino)propyl-2-(benzylamino)benzoat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
CAS 87453-76-7
Analyt- eller komponentnavne 3-Dimethylaminopropyl-2-benzylaminobenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H24 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(Dimethylamino)propyl ester
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O2/c1-21(2)13-8-14-23-19(22)17-11-6-7-12-18(17)20-15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12,20H,8,13-15H2,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL CN(C)CCCOC(=O)c1ccccc1NCc2ccccc2
IUPAC navn 3-(dimethylamino)propyl2-(benzylamino)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 312.41
Mængde 100 mg
Formel vægt 312,1838 g/mol