Få mere at vide
3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H |
| Formel vægt | 153.0557 |