Få mere at vide
3-[(Dimethylamino)methylene]-1,3-dihydro-1-(phenylmethyl)-2H-indol-2-one, TRC
Artikelnummer. 30377676
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30377676 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30377676 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD476693500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[(Dimethylamino)methylene]-1,3-dihydro-1-(phenylmethyl)-2H-indol-2-one
CAS 221642-05-3
Molekylær formel C18H18N2O
Mængde 500 mg
Synonym 1-Benzyl-3-((dimethylamino)methylene)indolin-2-one
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O/c1-19(2)13-16-15-10-6-7-11-17(15)20(18(16)21)12-14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13H,12H2,1-2H3/b16-13-
SMIL O=C1N(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3/C1=C/N(C)C
IUPAC navn (Z)-1-benzyl-3-((dimethylamino)methylene)indolin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 278.35
Formel vægt 278.14