Få mere at vide
3-[(Dimethylamino)methyl]-2-hexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(Dimethylamino)methyl]-2-hexanone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO/c1-5-6-9(8(2)11)7-10(3)4/h9H,5-7H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 157.1467 |