missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[(Dimethylamino)carbonyl]phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(Dimethylamino)carbonyl]phenol |
| CAS | 15789-03-4 |
| Molekylær formel | C9H11NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide, m-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide, N,N-Dimethyl-3-hydroxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-10(2)9(12)7-4-3-5-8(11)6-7/h3-6,11H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)c1cccc(O)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vægt | 165.079 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?