missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl]sulfonyl]carbamic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30372554
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372554 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46086625MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ((3-((Dimethylamino)carbonyl)-2-pyridinyl)sulfonyl)carbamic Acid Methyl Ester
CAS 144098-18-0
Molekylær formel C10 H13 N3 O5 S
Mængde 25 mg
Synonym Methyl N-[3-(N,N-Dimethylcarbamoyl)pyridin-2-ylsulfonyl]carbamate, N-[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl]sulfonyl]carbamic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O5S/c1-13(2)9(14)7-5-4-6-11-8(7)19(16,17)12-10(15)18-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,15)
SMIL O=S(C1=NC=CC=C1C(N(C)C)=O)(NC(OC)=O)=O
IUPAC navn methyl N-[3-(dimethylcarbamoyl)pyridin-2-yl]sulfonylcarbamate
Molekylvægt (g/mol) 287.29
Formel vægt 287.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.