Få mere at vide
[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl]sulfonyl]carbamic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ((3-((Dimethylamino)carbonyl)-2-pyridinyl)sulfonyl)carbamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 144098-18-0 |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 O5 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Methyl N-[3-(N,N-Dimethylcarbamoyl)pyridin-2-ylsulfonyl]carbamate, N-[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl]sulfonyl]carbamic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O5S/c1-13(2)9(14)7-5-4-6-11-8(7)19(16,17)12-10(15)18-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,15) |
| SMIL | O=S(C1=NC=CC=C1C(N(C)C)=O)(NC(OC)=O)=O |
| IUPAC navn | methyl N-[3-(dimethylcarbamoyl)pyridin-2-yl]sulfonylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.29 |
| Formel vægt | 287.06 |