Få mere at vide
[[3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl]sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [(3-[(Dimethylamino)carbonyl]-2-pyridinyl)sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 144098-17-9 |
| Molekylær formel | C11 H15 N3 O5 S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O5S/c1-4-19-11(16)13-20(17,18)9-8(6-5-7-12-9)10(15)14(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,16) |
| SMIL | CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ncccc1C(=O)N(C)C |
| IUPAC navn | ethyl N-[3-(dimethylcarbamoyl)pyridin-2-yl]sulfonylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.32 |
| Formel vægt | 301.0732 |