Få mere at vide
3-(Dimethylamino)-4'-bromopropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Dimethylamino)-4'-bromopropiophenone Hydrochloride |
| CAS | 2138-34-3 |
| Molekylær formel | C11 H14 Br N O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14BrNO/c1-13(2)8-7-11(14)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-bromophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.14 |
| Formel vægt | 255.0259 |