Få mere at vide
3-Dimethylamino-2-methylpropyl-d6 Chloride Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Dimethylamino-2-methylpropyl-d6 Chloride Hydrochloride |
| CAS | 1329614-05-2 |
| Molekylær formel | C6H9D6Cl2N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 3-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propanamine-d6 Hydrochloride, 1-Chloro-2-methyl-3-(dimethylamino)propane-d6 Hydrochloride, 1-Chloro-3-(N,N-dimethylamino)-2-methylpropane-d6 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-6(4-7)5-8(2)3;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H/i2D3,3D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(C)CCl)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-chloro-2-methyl-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.13 |
| Formel vægt | 177.0958 |