Få mere at vide
3-Dimethylamino-2-methylpropyl Chloride Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Dimethylamino-2-methylpropyl Chloride Hydrochloride |
| CAS | 4261-67-0 |
| Molekylær formel | C6H15Cl2N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propanamine Hydrochloride, 1-Chloro-2-methyl-3-(dimethylamino)propane Hydrochloride, 1-Chloro-3-(N,N-dimethylamino)-2-methylpropane Hydrochloride, 2,N,N-Trimethylaminopropyl Chloride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-6(4-7)5-8(2)3;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(CCl)CN(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.1 |
| Formel vægt | 171.0582 |