Få mere at vide
3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| CAS | 5424-47-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C9 H13 N O S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-Propanone, 3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)-, hydrochloride (1:1), : 1-Propanone, 3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)-, hydrochloride (7CI,9CI), 3-Dimethylamino-1-(2-thienyl)-1-propanone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NOS.ClH/c1-10(2)6-5-8(11)9-4-3-7-12-9;/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | 3-(dimethylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-one;hydrochloride |
| Vis mere |