Få mere at vide
3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17911396
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17911396 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17911396 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1122.210025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride
CAS 5424-47-5
Analyt- eller komponentnavne 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H13 N O S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Propanone, 3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)-, hydrochloride (1:1), : 1-Propanone, 3-(dimethylamino)-1-(2-thienyl)-, hydrochloride (7CI,9CI), 3-Dimethylamino-1-(2-thienyl)-1-propanone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NOS.ClH/c1-10(2)6-5-8(11)9-4-3-7-12-9;/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CN(C)CCC(=O)c1cccs1
IUPAC navn 3-(dimethylamino)-1-thiophen-2-ylpropan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 219.73
Mængde 25 mg
Formel vægt 219.0485 g/mol