Få mere at vide
3-Dimethylamino-1-propanol, 99%
Artikelnummer. 10496910 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10496910 5 g Glass bottle 5g
10406920 100 g Glass bottle 100g
10529420 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10496910 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115880050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 3179-63-3 | C5H13NO | 103.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3179-63-3
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00002945
InChI nøgle PYSGFFTXMUWEOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1-propanol, 3-dimethylamino propan-1-ol, 1-propanol, 3-dimethylamino, dimethylaminopropanol, n,n-dimethylpropanolamine, 3-dimethylamino propanol, dimethylpropanolamine, 3-dimethlyamino propanol, 3-n,n-dimethylamino propanol
PubChem CID 76646
IUPAC navn 3-(dimethylamino)propan-1-ol
SMIL CN(C)CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylamino-1-propanol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -35.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.8860g/mL
Kogepunkt 159.0°C
Flammepunkt 54°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3)2N(CH2)3OH
Brydningsindeks 1.4350 to 1.4370
Mængde 5 g
Beilstein 04, I, 433
Specifik vægtfylde 0.886
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Viskositet 6.85 mPa.s (20°C)
Formel vægt 103.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Dimethylamino-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.