Få mere at vide
3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol, Mikromol
Beskrivelse
3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 5554-64-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H17 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Dimethylamino-1-phenylpropan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,8-9H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN(C)CCC(O)c1ccccc1 |
| Vis mere |