Få mere at vide
3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one, TRC
Artikelnummer. 30384118
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30384118 1 g
1 options
Artikelnummer. 30384118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4621451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one
CAS 55314-16-4
Molekylær formel C10H12N2O
Mængde 1 g
Synonym Imatinib Dimethylamino Impurity
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+
SMIL CN(C)\C=C\C(=O)c1cccnc1
Molekylvægt (g/mol) 176.22