missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 3-Dimethylamino-1-(3-pyridyl)-2-propen-1-one |
| CAS | 55314-16-4 |
| Molekylær formel | C10H12N2O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Imatinib Dimethylamino Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12(2)7-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-8H,1-2H3/b7-5+ |
| SMIL | CN(C)\C=C\C(=O)c1cccnc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.22 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?