Få mere at vide
3-(Dimethylamino)-1-(3-benzyloxyphenyl)-2S-methyl-1-propanon Dibenzoyl Tartrat, TRC
Artikelnummer. 30379189
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30379189 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30379189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460970500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Dimethylamino)-1-(3-benzyloxyphenyl)-2S-methyl-1-propanone Dibenzoyl Tartrate
CAS 1004315-81-4
Molekylær formel C37H37NO10
Mængde 500 mg
Synonym 3-(Dimethylamino)-2S-methyl-1-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-1-propanone Dibenzoyl Tartrate
InChI formel InChI=1S/C19H23NO2.C18H14O8/c1-15(13-20(2)3)19(21)17-10-7-11-18(12-17)22-14-16-8-5-4-6-9-16;19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h4-12,15H,13-14H2,1-3H3;1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t15-;13-,14-/m01/s1
SMIL C[C@@H](CN(C)C)C(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1.OC(=O)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dibenzoyloxybutanedioinsyre; (2S)-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-(3-phenylmethoxyphenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 655.69
Formel vægt 655.2417