missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, TRC

Artikelnummer. 30374260
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374260 1 g
30372535 10 g
30369674 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374260 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4617001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 623-57-4
Molekylær formel C5H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 119.16
Synonym (±)-3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-(dimethylamino)propane, 3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol, Methicol, NSC 8655
IUPAC navn 3-(dimethylamino)propane-1,2-diol
SMIL CN(C)CC(O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Dimethylamino)-1,2-propanediol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H13NO2/c1-6(2)3-5(8)4-7/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 119.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.