Få mere at vide
3-(Dimethylamino)-1-(1-naphthalenyl)-1-propanone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Dimethylamino)-1-(1-naphthalenyl)-1-propanone Hydrochloride |
| CAS | 5409-58-5 |
| Molekylær formel | C15H18ClNO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Dimethylamino-1-(naphthalen-1-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO.ClH/c1-16(2)11-10-15(17)14-9-5-7-12-6-3-4-8-13(12)14;/h3-9H,10-11H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCC(=O)c1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-(dimethylamino)-1-naphthalen-1-ylpropan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.76 |
| Formel vægt | 263.1077 |