Få mere at vide
3-(Difluoromethyl)pyridin, 97%
Artikelnummer. 15485977
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485977 250 mg 250mg
15475977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33189.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 76541-44-1 | C6H5F2N | 129,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76541-44-1
Molekylær formel C6H5F2N
Molekylvægt (g/mol) 129.11
MDL nummer MFCD11226584
InChI nøgle HKRKGTFBASUFRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethyl pyridine, pyridine, 3-difluoromethyl, pyridine,3-difluoromethyl, pyridine, 3-difluoromethyl-9ci
PubChem CID 640475
IUPAC navn 3-(difluormethyl)pyridin
SMIL FC(F)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Difluoromethyl)pyridine
Kogepunkt 42 °C (6 mmHg)
Flammepunkt 54 °C (129 °F)
Mængde 250 mg
FN nummer UN1993
Formel vægt 129.11
Procent renhed 97%