Få mere at vide
3-(Difluoromethyl)anilin, 97%
Artikelnummer. 15487117
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487117 250 mg 250mg
15477117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15487117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34188.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 368-99-0 | C7H7F2N | 143,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 368-99-0
Molekylær formel C7H7F2N
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD18384830
InChI nøgle IDFPXKDJNDYDKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-difluoromethyl aniline, 3-difluoromethyl benzenamine, 3-difluoromethyl-phenylamine, 3-difluoromethyl benzenamine hcl
PubChem CID 23445119
IUPAC navn 3-(difluormethyl)anilin
SMIL NC1=CC=CC(=C1)C(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Difluoromethyl)aniline
Kogepunkt 82 °C (4 mmHg)
Mængde 250 mg
FN nummer UN2810
Formel vægt 143.14
Procent renhed 97%