Få mere at vide
3-(difluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(difluoromethyl)-5H,6H,7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9F2N3O2/c9-6(10)7-12-11-5-2-1-4(8(14)15)3-13(5)7/h4,6H,1-3H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 217.0663 |