missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bixafen Metabolite M44 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4F2N2O2/c6-4(7)3-2(5(10)11)1-8-9-3/h1,4H,(H,8,9)(H,10,11) |
| Formel vægt | 162.0241 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?