missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30137558
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137558 25 g
30134112 100 g
30006863 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44686025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 141573-95-7
Molekylær formel C8H10F2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 204.17
Synonym 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester;1-Methyl-3-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Methyl-3-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 1-Methyl-3-difluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-7H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 3-Difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
SMIL CCOC(=O)c1cn(C)nc1C(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H10F2N2O2/c1-3-14-8(13)5-4-12(2)11-6(5)7(9)10/h4,7H,3H2,1-2H3
Formel vægt 204.071
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.