Få mere at vide
3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fluxapyroxad Metabolite M700F001 |
| CAS | 176969-34-9 |
| Molekylær formel | C6 H6 F2 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Fluxapyroxad Metabolite M700F001, 3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6F2N2O2/c1-10-2-3(6(11)12)4(9-10)5(7)8/h2,5H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | Cn1cc(C(=O)O)c(n1)C(F)F |
| IUPAC navn | 3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.1208 |
| Formel vægt | 176.0397 |