Få mere at vide
3-(Diethylboryl)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30381767
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30381767 5 g
1 options
Artikelnummer. 30381767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4420405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethyl(3-pyridinyl)borane
CAS 89878-14-8
Molekylær formel C9 H14 B N
Mængde 5 g
Synonym 3-(Diethylboryl)pyridine, 3-Diethylboropyridine, 3-Pyridinyldiethylborane, 3-Pyridyldiethylborane, Diethyl(3-pyridinyl)borane, Diethyl-3-pyridylborane
InChI formel InChI=1S/C9H14BN/c1-3-10(4-2)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCB(CC)c1cccnc1
IUPAC navn diethyl(pyridin-3-yl)boran
Molekylvægt (g/mol) 147.0252
Formel vægt 147.1219