Få mere at vide
3-Diethylaminophenol, TRC
Artikelnummer. 30387078
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387078 1 g
30375414 50 g
30388676 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30387078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4438251G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-68-9
Molekylær formel C10H15NO
Molekylvægt (g/mol) 165.23
Synonym 3-(Diethylamino)phenol, 3-(N,N-Diethylamino)phenol, 3-Hydroxy-N,N-diethylaniline, N,N-Diethyl-3-Hydroxybenzenamine, N,N-Diethyl-3-aminophenol, N,N-Diethyl-3-hydroxyaniline, N,N-Diethyl-m-aminophenol, NSC 93934, m-(Diethylamino)phenol, m-Hydroxy-N,N-diethylaniline
SMIL CCN(CC)c1cccc(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Diethylaminophenol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c1-3-11(4-2)9-6-5-7-10(12)8-9/h5-8,12H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 165.1154