Få mere at vide
3-diethylaminophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10031540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10031540 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10031540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146631000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 91-68-9 | C10H15NO | 165,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Diethylaminophenol
Navn note 99%
CAS 91-68-9
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70 °C til 73 °C
Farve Brun-grå eller rød
Kogepunkt 170 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt 141 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H15NO
Lineær formel (C2H5)2NC6H4OH
MDL nummer MFCD00002265
Mængde 100 g
Beilstein 13, 408
Synonym 3-diethylamino phenol, phenol, 3-diethylamino, n,n-diethyl-m-aminophenol, n,n-diethyl-3-aminophenol, m-diethylamino phenol, 3-hydroxy-n,n-diethylaniline, phenol, m-diethylamino, n,n-diethyl-3-hydroxyaniline, unii-bqy98q7yu5, ccris 4615
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, ætere, ketoner, estere, kulstofdisulfid, kaustisk soda, alkalier og aromatiske kulbrinter, uopløselige i ligroin
InChI nøgle WAVOOWVINKGEHS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCN(CC)C1=CC=CC(O)=C1
IUPAC navn 3-(diethylamino)phenol
Molekylvægt (g/mol) 165.24
PubChem CID 7062
Formel vægt 165.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Flager eller granuler
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Diethylaminophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.