Få mere at vide
3-[(Diethylamino)carbonyl]benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(Diethylamino)carbonyl]benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 126926-38-3 |
| Molekylær formel | C13H17NO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3/c1-4-14(5-2)12(15)10-7-6-8-11(9-10)13(16)17-3/h6-9H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 3-(diethylcarbamoyl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.28 |
| Formel vægt | 235.1208 |