Få mere at vide
3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Diethylamino)-2,2-dimethylpropanol |
| CAS | 39067-45-3 |
| Molekylær formel | C9H21NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-(Diethylamino)-2,2-dimethyl-1-propanol, NSC 165636 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21NO/c1-5-10(6-2)7-9(3,4)8-11/h11H,5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CCN(CC)CC(C)(C)CO |
| IUPAC navn | 3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.27 |
| Formel vægt | 159.1623 |